Få mere at vide
4-Bromophthalic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323047 5 g 5g
11313047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13418.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6968-28-1
Molekylær formel C8H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 245.028
MDL nummer MFCD00043538
InChI nøgle AZXKGUVDIORSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophthalicacid, 4-bromobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, zlchem 539, 5-bromo-phthalic acid, acmc-209oah, #, 4-bromo-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-bromo, 4-bromobenzene-1,2-dioic acid
PubChem CID 81428
IUPAC navn 4-bromphthalsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophthalic acid
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Mængde 5 g
Beilstein 1959086
Formel vægt 245.03
Procent renhed 98%