Få mere at vide
4-Bromphenylzinc iodid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405365
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405365 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15405365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58429.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148651-39-2 | C6H4BrIZn | 348.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylzinc iodide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 148651-39-2
Tæthed 1.045
Molekylær formel C6H4BrIZn
MDL nummer MFCD01311441
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym 4-bromophenylzinc iodide, 4-bromophenylzinc iodide solution, 4-bromophenyl iodo zinc, 4-bromophenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-bromophenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-bromophenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI nøgle PLIIAGJFCAKUCV-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=CC=[C-]1)Br.[Zn+]I
IUPAC navn brombenzen;jodzink(1+)
Molekylvægt (g/mol) 348.286
PubChem CID 4595200
Formel vægt 348.29