Få mere at vide
4-Bromophenylurea, 97%
Artikelnummer. 11377526
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377526 5 g 5g
11367526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11074.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1967-25-5 | C7H7BrN2O | 215,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1967-25-5
Molekylær formel C7H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00025428
InChI nøgle PFQUUCXMPUNRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl urea, 1-4-bromophenyl urea, n-4-bromophenyl urea, p-bromophenylurea, unii-n4k2d5wzsi, n4k2d5wzsi, urea, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl-urea, acmc-209f0h, amino-n-4-bromophenyl amide
PubChem CID 16074
IUPAC navn (4-bromphenyl)urinstof
SMIL C1=CC(=CC=C1NC(=O)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylurea
Mængde 5 g
Beilstein 2090140
Formel vægt 215.06
Procent renhed 97%