Få mere at vide
4-Bromophenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11447437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447437 25 g 25g
11437437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15590.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 622-88-8 | C6H8BrClN2 | 223,498 g/mol
4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid anvendes som et reagens ved fremstilling af acylsulfonamider, acylsulfamider og 9-brom-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid anvendes som et reagens
ved fremstilling af acylsulfonamider, acylsulfamider og 9-brom-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-on.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-88-8
Molekylær formel C6H8BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 223.498
MDL nummer MFCD00012941
InChI nøgle RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12157
IUPAC navn (4-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼215 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 3565838
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 223.51
Procent renhed 97%