Få mere at vide
4-Bromophenylacetylen, 97%
Beskrivelse
4-Bromphenylacetylen, bruges som udgangsmateriale for anden-ordens ikke-lineære optiske materialer, heterocyclotriyner og usymmetriske 1,4-diarylbutadiyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Bromphenylacetylen, bruges som udgangsmateriale for anden-ordens ikke-lineære optiske materialer, heterocyclotriyner og usymmetriske 1,4-diarylbutadiyner.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, diethylether og ethanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenylacetylene |
| Smeltepunkt | 64°C to 67°C |
| Kogepunkt | 88°C to 90°C (16 mmHg) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 1209726 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,diethyl ether and ethanol. |
| Formel vægt | 181.04 |
| Procent renhed | 97% |