Få mere at vide
4-Bromophenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 10583711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10583711 25 g Glasflaske 25g
10753541 5 g Glass bottle 5g
10340594 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10583711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160520250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-68-8
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00004342
InChI nøgle QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetic acid, 2-4-bromophenyl acetic acid, 4-bromophenyl acetic acid, p-bromophenylacetic acid, 4-bromobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo, p-bromophenyl acetic acid, acetic acid, p-bromophenyl, p-bromphenylessigsaure german
PubChem CID 74654
ChEBI CHEBI:1790
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylacetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH2CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 451
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: very soluble in ethyl alcohol,diethyl ether,carb
Formel vægt 215.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.