Få mere at vide
4-Bromophenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 11418226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418226 25 g 25g
11408226 5 g 5g
11428226 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15325.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1878-68-8 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-68-8
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00004342
InChI nøgle QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylacetic acid, 2-4-bromophenyl acetic acid, 4-bromophenyl acetic acid, p-bromophenylacetic acid, 4-bromobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo, p-bromophenyl acetic acid, acetic acid, p-bromophenyl, p-bromphenylessigsaure german
PubChem CID 74654
ChEBI CHEBI:1790
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenylacetic acid
Smeltepunkt 115°C to 119°C
Mængde 25 g
Beilstein 972146
Formel vægt 215.05
Procent renhed 99%