Få mere at vide
(4-Bromophenyl)urinstof, TRC
Artikelnummer. 17992395
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992395 100 mg
17943895 500 mg
17990605 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB700233100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1967-25-5
Molekylær formel C7 H7 N2 O Br
Molekylvægt (g/mol) 215.05
Synonym N-(4-Bromophenyl)urea (ACI), Urea, (4-bromophenyl)- (9CI), Urea, (p-bromophenyl)- (6CI, 7CI, 8CI), (p-Bromophenyl)urea, 1-(4-Bromophenyl)urea, 1-(p-Bromophenyl)urea, 4-Bromophenylurea, Urea, N-(4-bromophenyl)- (ACI)
IUPAC navn (4-bromophenyl)urinstof
SMIL NC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromophenyl)urea
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formel vægt 213.9742
Procent renhed >95%