Få mere at vide
4-Bromophenyl methylsulfon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenyl methyl sulfone |
| Smeltepunkt | 101 °C til 102 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2045675 |
| Formel vægt | 235.1 |
| Procent renhed | ≥98% |