Få mere at vide
4-Bromophenyl methylsulfon, 98+%
Artikelnummer. 11430273
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430273 10 g 10g
11440273 50 g 50g
11450273 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11427.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 3466-32-8 | C7H7BrO2S | 235,095 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3466-32-8
Molekylær formel C7H7BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 235.095
MDL nummer MFCD00025065
InChI nøgle FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
PubChem CID 77014
IUPAC navn 1-brom-4-methylsulfonylbenzen
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenyl methyl sulfone
Smeltepunkt 101°C to 102°C
Mængde 10 g
Beilstein 2045675
Formel vægt 235.1
Procent renhed ≥98%