Få mere at vide
(4-Bromphenyl)methansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133653
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133653 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10113314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00946DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 53531-69-4
Molekylær formel C7H6BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.537
MDL nummer MFCD04973454
InChI nøgle ZWVWFWGJZPHCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzylsulfonyl chloride, 4-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 4-bromobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromophenyl methanesulphonyl chloride, 4-bromophenyl methyl chlorosulfone, 4-bromo-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenemethanesulfonyl chloride, pubchem2155, acmc-209l8j
PubChem CID 598764
IUPAC navn (4-bromphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale (4-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 269.55
Procent renhed 95%