Få mere at vide
4-bromophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromophenyl isothiocyanate |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 214.09 |
| Procent renhed | 97% |