Få mere at vide
4-Bromophenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11327556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327556 25 g 25g
11317556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11101.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1985-12-2 | C7H4BrNS | 214,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1985-12-2
Molekylær formel C7H4BrNS
Molekylvægt (g/mol) 214.08
MDL nummer MFCD00004808
InChI nøgle XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
IUPAC navn 1-brom-4-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 56 °C til 60 °C
Kogepunkt 144 °C til 145 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 878549
Formel vægt 214.09
Procent renhed 97%