Få mere at vide
4-Bromophenylisocyanat, 99%
Artikelnummer. 11343016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343016 25 g 25g
11333016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10834.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2493-02-9 | C7H4BrNO | 198,02 g/mol
4-Bromphenylisocyanat bruges til syntese af blandet bisamidderivat og monoamidprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromphenyl isocyanate anvendes til syntese af blandede bisamidderivater og monoamidprodukter.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand (0,40 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2493-02-9
Molekylær formel C7H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 198.02
MDL nummer MFCD00002022
InChI nøgle CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isocyanate, 4-bromophenylisocyanate, p-bromophenyl isocyanate, benzene, 1-bromo-4-isocyanato, p-bromophenylisocyanate, p-bromocarbanil, p-bromophenyl carbonimide, isocyanic acid 4-bromophenyl ester, unii-mgr77m31zw, mgr77m31zw
PubChem CID 75609
IUPAC navn 1-brom-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenyl isocyanate
Smeltepunkt 39 °C til 42 °C
Kogepunkt 157 °C til 158 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 508203
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1430
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,40 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 198.03
Procent renhed 99%