Få mere at vide
(4-Bromophenyl)cyclopropylmethanon, 95%
Artikelnummer. 10730414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10730414 50 g 50g
10279293 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235420500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 6952-89-2 | C10H9BrO | 225,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6952-89-2
MDL nummer MFCD00019227
InChI nøgle QTHHOINSCNBYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl cyclopropyl methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl ketone, 4-bromophenyl cyclopropylmethanone, methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl, 4-bromo-cyclopropylcarbonylbenzene, acmc-1bag8, 4-bromobenzoyl cyclopropane, bromophenylcyclopropylmethanone
PubChem CID 81394
IUPAC navn (4-bromphenyl)-cyclopropylmethanon
SMIL C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige til orange eller gul
Tæthed 1.4500g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H9BrO
Brydningsindeks 1.5919
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.45
Molekylvægt (g/mol) 225.09
Formel vægt 225.09
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystallinsk lav smeltemasse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.