Få mere at vide
4-Bromphenylchlorformiat, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10779078 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10779078 1 g Glasflaske 1g
10126357 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10779078 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430150010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7693-44-9 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7693-44-9
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.46
MDL nummer MFCD00013256
InChI nøgle IKMNJYGTSSQNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl chloroformate, acmc-1bh45, 4-bromophenylcarbonochloridate, 4-bromophenyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-bromophenyl ester, 4-bromophenyl carbonochloridate;4-bromophenyl carbonochloridate
PubChem CID 5237736
IUPAC navn (4-bromphenyl)carbonochloridat
SMIL C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenyl chloroformate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6480g/mL
Kogepunkt 118°C (16.0 hPa)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.648
Formel vægt 235.46
Procent renhed 95+%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.