Få mere at vide
4-Bromophenoxyacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480080
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50595.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39489-67-3
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD00464958
InChI nøgle PMDDXFGYBKIPKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy acetonitrile, 4-bromophenoxyacetonitrile, acmc-1afvu, maybridge3_005625, p-bromo-phenoxyacetonitrile, 4-bromophenoxy-acetonitrile, 4-bromo-phenoxy-acetonitrile, 4-bromophenoxy acetonitrile #, 2-4-bromophenoxy ethanenitrile, 4-bromophenyl oxy acetonitrile
PubChem CID 598823
IUPAC navn 2-(4-bromophenoxy)acetonitrile
SMIL BrC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenoxyacetonitrile
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 212.05
Procent renhed 97%