Få mere at vide
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilan, 97 %
Código de producto. 10545324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Tamaño de la unidad:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Emballage Tamaño de la unidad
10545324 25 mL Glasflaske 25ml
10031544 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10545324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427090250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 67963-68-2 | C12H19BrOSi | 287,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67963-68-2
Molekylær formel C12H19BrOSi
Molekylvægt (g/mol) 287.27
MDL nummer MFCD00239382
InChI nøgle DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
PubChem CID 4227167
IUPAC navn (4-bromphenoxy)-tert-butyl-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1740g/mL
Kogepunkt 137 °C (25,0 mmHg)
Flammepunkt 12 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.174
Formel vægt 287.27
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.