Få mere at vide
4-Bromophenethylbromid, 96%
Artikelnummer. 11994531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11994531 10 g 10g
11984531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439530100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1746-28-7 | C8H8Br2 | 263,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1746-28-7
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
InChI nøgle APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-2-bromoethyl benzene, 4-bromophenethyl bromide, 4-bromophenethylbromide, benzene,1-bromo-4-2-bromoethyl, 4-bromo-1-2-bromoethyl benzene, pubchem16698, 4-bromobenzylmethyl bromide, acmc-209e8m, 1-bromo-4-2-bromoethyl ;benzene
PubChem CID 11010825
IUPAC navn 1-brom-4-(2-bromethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenethyl bromide
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7300g/mL
Kogepunkt 97 °C til 98,5 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.73
Formel vægt 263.96
Procent renhed 96%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenethyl bromide, 96%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.