Få mere at vide
4-Bromphenethylalkohol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
10 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10184430 10 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10184430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179590100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4654-39-1 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromophenethyl alcohol
Navn note 99%
CAS 4654-39-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4300g/mL
Kogepunkt 96°C to 99°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9BrO
Lineær formel BrC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5720 to 1.574
MDL nummer MFCD00002897
Mængde 10 g
Beilstein 06, III, 1713
Specifik vægtfylde 1.43
Synonym 2-4-bromophenyl ethanol, 4-bromophenethyl alcohol, p-bromophenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-ol, 2-4-bromo-phenyl-ethanol, 2-4-bromophenyl ethyl alcohol, 2-p-bromophenyl ethanol, phenethyl alcohol, p-bromo, 4-bromobenzene ethanol
InChI nøgle PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)Br
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 201.06
PubChem CID 72851
Formel vægt 201.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenethyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.