Få mere at vide
4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 10342963 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10342963 1 g Glasflaske 1g
10445292 5 g Glasflaske 5g
10116673 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10342963 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66176-39-4 | C7H6BrClO2S | 269.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66176-39-4
Molekylær formel C7H6BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.55
MDL nummer MFCD00156129
InChI nøgle QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734409
IUPAC navn 4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.0°C to 76.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C6H4SO2Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 269.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromomethylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.