Få mere at vide
4-(brommethyl)phenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10094577 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10094577 5 g Glasflaske 5g
10084577 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10094577 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68162-47-0
Molekylær formel C7H8BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 214.85
MDL nummer MFCD01318113
InChI nøgle PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
PubChem CID 2735593
IUPAC navn [4-(brommethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 165.0°C to 172.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C6H4B(OH)2
Mængde 5 g
Formel vægt 214.85
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Bromomethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.