Få mere at vide
4-(brommethyl)phenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10107093 1 g Glasflaske 1g
10434895 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10107093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13737-36-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13737-36-5
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00010632
InChI nøgle WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylacetic acid, 4-bromomethylphenylacetic acid, 2-4-bromomethyl phenyl acetic acid, pam acid, br-pam-linker, 4-carboxymethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl phenyl acetic acid, 4-bromomethyl phenylaceticacid
PubChem CID 4519056
IUPAC navn 2-[4-(brommethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2C6H4CH2COOH
Mængde 1 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.