Få mere at vide
4-(brommethyl)phenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372889
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372889 1 g 1g
11382889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27744.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13737-36-5 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13737-36-5
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD00010632
InChI nøgle WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylacetic acid, 4-bromomethylphenylacetic acid, 2-4-bromomethyl phenyl acetic acid, pam acid, br-pam-linker, 4-carboxymethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl phenyl acetic acid, 4-bromomethyl phenylaceticacid
PubChem CID 4519056
IUPAC navn 2-[4-(brommethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 178°C to 180°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%