Få mere at vide
4-(Bromomethyl)biphenyl, 96%
Artikelnummer. 10724953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10724953 5 g 5g
10120912 25 g 25g
11924531 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724953 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368950050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 2567-29-5 | C13H11Br | 247,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2567-29-5
Molekylær formel C13H11Br
Molekylvægt (g/mol) 247.13
InChI nøgle HZQLUIZFUXNFHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethylbiphenyl, 4-bromomethyl biphenyl, 4-bromomethyl-1,1'-biphenyl, 4-phenylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenylbenzene, bromoethylbiphenyl, 4-biphenylmethylbromide, 4-bromomethyl-biphenyl
PubChem CID 257716
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)biphenyl
Smeltepunkt 83.0°C to 86.0°C
Farve Beige til gul
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4CH2Br
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vægt 247.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)biphenyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.