Få mere at vide
4'-(brommethyl)biphenyl-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036922
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15401618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55394.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 114772-54-2 | C14H10BrN | 272.145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114772-54-2
Molekylær formel C14H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 272.145
MDL nummer MFCD00671503
InChI nøgle LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
PubChem CID 1501912
IUPAC navn 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzonitrile
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Smeltepunkt 125°C to 128°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 272.14
Procent renhed 98%