Få mere at vide
4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile, 98%
Artikelnummer. 15421618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421618 25 g 25g
15401618 1 g 1g
15411618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15421618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55394.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 114772-54-2 | C14H10BrN | 272,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114772-54-2
Molekylær formel C14H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 272.145
MDL nummer MFCD00671503
InChI nøgle LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 2-4-bromomethyl phenyl benzonitrile, 2-cyano-4'-bromomethylbiphenyl, 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile, 2-4-bromo-methylphenyl benzonitrile, 4'-bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile, 4'-bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile, 2'-cyano-4-bromomethylbiphenyl, 4-2-cyanophenyl benzyl bromide, unii-ui5jr3k10f
PubChem CID 1501912
IUPAC navn 2-[4-(brommethyl)phenyl]benzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)C2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 272.14
Procent renhed 98%