Få mere at vide
4-(Bromomethyl)benzonitrile, 98%
Beskrivelse
4-(Brommethyl)benzonitril anvendes til syntese af ligander, der indeholder en chelaterende pyrazolyl-pyridingruppe med en vedhængende aromatisk nitril. Det er også nyttigt til fremstilling af 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitril ved omsætning med 2H-tetrazol i nærvær af kaliumhydroxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(Brommethyl)benzonitril anvendes til syntese af ligander, der indeholder en chelaterende pyrazolyl-pyridingruppe med en vedhængende aromatisk nitril. Det er også nyttigt til fremstilling af 4-[(2H-tetra-zol-2-yl)methyl]benzonitril ved omsætning med 2H-tetrazol i nærvær af kaliumhydroxid.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)benzonitrile |
| Smeltepunkt | 113°C to 117°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 636717 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 196.05 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Bromomethyl)benzonitrile
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzonitrile