Få mere at vide
4-(bromomethyl)benzoesyre, 97%
Beskrivelse
4-(Brommethyl)benzoesyre virker som et mellemprodukt i syntesen af eprosartan, som bruges som et antihypertensivt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), som er en anden generation af fotosensibilisator. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 4-(5-aryliden-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)-methylbenzoesyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(Brommethyl)benzoesyre fungerer som et mellemprodukt i syntesen af eprosartan, som bruges som et antihypertensivt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), som er en anden generation af fotosensibilisator. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 4-(5-aryliden-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)-methylbenzoesyrer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, aminer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Bromomethyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 223 °C til 227 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1862870 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 215.05 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Bromomethyl)benzoic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Bromomethyl)benzoic acid