Få mere at vide
4-(bromomethyl)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11302126
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302126 25 g 25g
11392116 5 g 5g
11312126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03371.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215,046 g/mol
4-(Brommethyl)benzoesyre virker som et mellemprodukt i syntesen af eprosartan, som bruges som et antihypertensivt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), som er en anden generation af fotosensibilisator. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 4-(5-aryliden-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)-methylbenzoesyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Brommethyl)benzoesyre fungerer som et mellemprodukt i syntesen af eprosartan, som bruges som et antihypertensivt middel. Yderligere anvendes det til fremstilling af 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), som er en anden generation af fotosensibilisator. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 4-(5-aryliden-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)-methylbenzoesyrer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, aminer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6232-88-8
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00002567
InChI nøgle CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
IUPAC navn 4-(brommethyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 223 °C til 227 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1862870
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 215.05
Procent renhed 97%