Få mere at vide
4-(bromomethyl)benzensulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 11499362
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499362 5 g 5g
15463017 1 g 1g
11409372 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499362 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10120.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 66176-39-4 | C7H6BrClO2S | 269,537 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66176-39-4
Molekylær formel C7H6BrClO2S
Molekylvægt (g/mol) 269.537
MDL nummer MFCD00156129
InChI nøgle QXTQWYZHHMQSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulfonylchloride, alpha-bromo-p-toluenesulphonyl chloride, alpha-bromo-p-toluenesulfonyl chloride, 4-bromomethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromomethyl benzene-1-sulfonylchloride, buttpark 94\04-08, 4-bromomethyl phenyl chlorosulfone, 4-bromomethylene benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734409
IUPAC navn 4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 72 °C til 75 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2364328
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 269.55
Procent renhed 95%