Få mere at vide
4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, tech. 85%
Artikelnummer. 11324326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324326 5 g 5g
11314326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19953.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68162-47-0
Molekylær formel C7H8BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 214.85
MDL nummer MFCD01318113
InChI nøgle PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
PubChem CID 2735593
IUPAC navn [4-(brommethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼145°C to 150°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3030979
Formel vægt 214.85
Procent renhed 85%
Grad Teknisk