Få mere at vide
4-(brommethyl)benzenboronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334326 1 g 1g
11344326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19954.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138500-85-3 | C13H18BBrO2 | 297.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138500-85-3
Molekylær formel C13H18BBrO2
Molekylvægt (g/mol) 297.00
MDL nummer MFCD02179493
InChI nøgle CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-bromomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-4-bromomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboronate, 4-bromomethyl benzeneboronicacidpinacolester, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3734506
IUPAC navn 2-[4-(brommethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 7921808
Formel vægt 297
Procent renhed 95%