Få mere at vide
4-(brommethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10581724 1 g 1g
10682875 250 mg 250mg
10517484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07312DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 51359-78-5
Molekylær formel C8H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 199.047
InChI nøgle XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206421
IUPAC navn 4-(brommethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Formel vægt 199.05
Procent renhed 97%