Få mere at vide
4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11460798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460798 1 g 1g
11470798 5 g 5g
11480798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25255.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55715-03-2 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
4-brommethyl-3-nitrobenzoesyre anvendes som en reaktant i syntesen af 4-brommethyl-3-nitrobenzoesyresuccinimidester, 4-((2-(hydroxymethyl)phenylamino)methyl)-3-nitrobenzoesyre, 4-(2-hydroxyethylmercaptyl-3-nitromethyl-3-nitromethyl)syre. Det bruges også som et thiol-fotoafbeskyttelsesreagens, et udgangsmateriale i syntesen af 2H-indazolbaseret bibliotek ved hjælp af parallelle opløsningsfasemetoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brommethyl-3-nitrobenzoesyre anvendes som en reaktant i syntesen af 4-brommethyl-3-nitrobenzoesyre succinimidester, 4-((2-(hydroxymethyl)phenylamino)methyl)-3-nitrobenzoesyre, 4-(2-hydroxyethyl)benzomethyl-3-nimethylsyre. Det bruges også som et thiol-fotoafbeskyttelsesreagens, et udgangsmateriale i syntesen af 2H-indazolbaseret bibliotek ved hjælp af parallelle opløsningsfasemetoder.
Opløselighed
Opløselig i DMF og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55715-03-2
Molekylær formel C8H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 260.043
MDL nummer MFCD00216575
InChI nøgle QMAHVAFURJBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro, 3-nitro-4-bromomethylbenzoic acid, bnba, acmc-1auor, ksc495i9f, 3-nitro-4-bromomethyl benzoic acid, 4-bromomethyl-3-nitro benzoic acid
PubChem CID 132386
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 128°C to 133°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Soluble in DMF and dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vægt 260.05
Procent renhed 97%