Få mere at vide
4-Bromomethyl-2'-fluorobiphenyl, 97%
Artikelnummer. 15496207
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496207 250 mg 250mg
15486207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33396.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193013-76-2 | C13H10BrF | 265.125 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193013-76-2
Molekylær formel C13H10BrF
Molekylvægt (g/mol) 265.125
MDL nummer MFCD15146811
InChI nøgle SAUALJYDYRRWPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromomethyl-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 4-bromomethyl-2'-fluorobiphenyl, 2-fluoro-4'-bromomethylbiphenyl
PubChem CID 18680932
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-(2-fluorphenyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-2'-fluorobiphenyl
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 265.13
Procent renhed 97%