Få mere at vide
4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15485286
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485286 250 mg 250mg
15475286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59821.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1029439-49-3 | C13H17BBrFO2 | 314.989 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1029439-49-3
Molekylær formel C13H17BBrFO2
Molekylvægt (g/mol) 314.989
MDL nummer MFCD18434471
InChI nøgle QOCYLABQSVWXGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-bromomethyl-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 53217331
IUPAC navn 2-[4-(brommethyl)-2-fluorphenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 62°C to 64°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 314.99
Procent renhed 96%