Få mere at vide
4-Bromomandelic acid, 98+%
Artikelnummer. 11499843
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499843 100 g 100g
11479843 5 g 5g
11489843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12978.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6940-50-7 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
4-Bromomandelic syre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. 4-bromandelsyre bruges hovedsageligt som analytisk reagens til zirconium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-bromandelsyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. 4-bromandelsyre bruges hovedsageligt som analytisk reagens til zirconium.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6940-50-7
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.05
MDL nummer MFCD00004232
InChI nøgle BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
PubChem CID 97930
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomandelic acid
Smeltepunkt 115°C to 119°C
Mængde 100 g
Beilstein 1567909
Merck Index 14,1424
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 231.05
Procent renhed ≥98%