Få mere at vide
4-Bromomandelic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626482 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10626482 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107110100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromomandelic acid
Navn note 96%
CAS 6940-50-7
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 115.0°C to 120.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H7BrO3
Lineær formel BrC6H4CH(OH)COOH
MDL nummer MFCD00004232
Mængde 10 g
Beilstein 10, 210
Merck Index 15, 1434
Synonym 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
InChI nøgle BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn 2-(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 231.05
PubChem CID 97930
Formel vægt 231.05
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromomandelic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.