Få mere at vide
4-bromofluorbenzen, 99%
Artikelnummer. 10385830 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10385830 10 mL Glasflaske 10ml
10345880 100 mL Glasflaske 100ml
15730789 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10385830 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 107010100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 460-00-4
Molekylær formel C6H4BrF
Molekylvægt (g/mol) 175.00
MDL nummer MFCD00000342
InChI nøgle AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC navn 1-brom-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromofluorobenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -8.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.5930g/mL
Kogepunkt 150.0°C to 153.0°C
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4F
Brydningsindeks 1.5260 to 1.5280
Mængde 10 mL
Beilstein 05, 209
Specifik vægtfylde 1.593
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,acetone,soluble in ether
Formel vægt 175
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske