Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromodiphenyl ether |
| Smeltepunkt | 18,0 °C |
| Tæthed | 1.4230g/mL |
| Kogepunkt | 305,0 °C |
| Flammepunkt | >113 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC6H4OC6H5 |
| Brydningsindeks | 1.6081 |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Bromodiphenyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.