Få mere at vide
4-bromodiphenylether, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromodiphenyl ether |
| Smeltepunkt | 17 °C til 18 °C |
| Tæthed | 1.42 |
| Kogepunkt | 304 °C til 305 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.608 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1308972 |
| Formel vægt | 249.11 |
| Vis mere |