Få mere at vide
4-bromodiphenylether, 99%
Artikelnummer. 11361287
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361287 25 g 25g
11371287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01473.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-55-3 | C12H9BrO | 249,107 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-55-3
Molekylær formel C12H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 249.107
MDL nummer MFCD00000094
InChI nøgle JDUYPUMQALQRCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromodiphenyl ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-bromophenoxybenzene, p-bromodiphenyl ether, p-phenoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-phenoxy, p-bromophenyl phenyl ether, 4-bromodiphenylether, p-bromophenoxybenzene, ether, p-bromophenyl phenyl
PubChem CID 7565
ChEBI CHEBI:77421
IUPAC navn 1-brom-4-phenoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromodiphenyl ether
Smeltepunkt 17°C to 18°C
Tæthed 1.42
Kogepunkt 304°C to 305°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.608
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1308972
Formel vægt 249.11
Procent renhed 99%