Få mere at vide
4-bromkrotonsyre benzoylmethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393227 25 g 25g
11383227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13765.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 154561-38-3 | Molekylformel: C12H11BrO3 | Molekylvægt: 283,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154561-38-3
Molekylær formel C12H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 283.12
MDL nummer MFCD00236054
InChI nøgle JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester
PubChem CID 53412107
IUPAC navn phenacyl-4-brombut-2-enoat
SMIL BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester
Smeltepunkt 89 °C til 91 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3335
Formel vægt 283.13
Procent renhed 97%