Få mere at vide
4-bromkrotonsyre benzoylmethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383227 5 g 5g
11393227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13765.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154561-38-3
Molekylær formel C12H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 283.12
MDL nummer MFCD00236054
InChI nøgle JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester
PubChem CID 53412107
IUPAC navn phenacyl-4-brombut-2-enoat
SMIL BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester
Smeltepunkt 89°C to 91°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3335
Formel vægt 283.13
Procent renhed 97%