Få mere at vide
(4-Bromobutyl)triphenylfosfoniumbromid, 98 %
Artikelnummer. 11486226
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486226 50 g 50g
11476226 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23040.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7333-63-3 | C22H23Br2P | 478,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7333-63-3
Molekylær formel C22H23Br2P
Molekylvægt (g/mol) 478.21
MDL nummer MFCD00031636
InChI nøgle BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-bromobutyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenylphosphanium bromide, 4-bromobutyl-triphenylphosphonium bromide, 4-bromobutyl triphenyl phosphanium bromide, 4-bromobutyl triphenyl-phosphonium bromide, 4-bromo butyl triphenylphosphonium bromide, 4-bromanylbutyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 4-bromobutyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733851
IUPAC navn 4-brombutyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 206 °C til 212 °C
Mængde 50 g
Beilstein 3812291
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 478.22
Procent renhed 98%