Få mere at vide
4-Brombiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020618
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11400483
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12638.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.108 g/mol
4-Brombiphenyl anvendes som halogeneret kulbrinte. Det bruges også i syntesen af 4-biphenylthiolat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombiphenyl anvendes som halogeneret kulbrinte. Det bruges også i syntesen af 4-biphenylthiolat.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsomme. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Undgå overdreven varme og lys. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-66-0
Molekylær formel C12H9Br
Molekylvægt (g/mol) 233.108
MDL nummer MFCD00000100
InChI nøgle PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
IUPAC navn 1-brom-4-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobiphenyl
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Kogepunkt 310°C
Flammepunkt 143°C (289°F)
Mængde 10 g
Beilstein 1907453
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 233.12
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobiphenyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Bromodiphenyl