Få mere at vide
4-Bromobiphenyl, 98+%
Artikelnummer. 11420483
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420483 250 g 250g
11400483 10 g 10g
11410483 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12638.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233,108 g/mol
4-Brombiphenyl anvendes som halogeneret kulbrinte. Det bruges også i syntesen af 4-biphenylthiolat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brombiphenyl anvendes som halogeneret kulbrinte. Det bruges også i syntesen af 4-biphenylthiolat.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsomme. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Undgå overdreven varme og lys. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-66-0
Molekylær formel C12H9Br
Molekylvægt (g/mol) 233.108
MDL nummer MFCD00000100
InChI nøgle PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
IUPAC navn 1-brom-4-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobiphenyl
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Kogepunkt 310 °C
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 1907453
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 233.12
Procent renhed ≥98%