Få mere at vide
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448207 1 g 1g
15458207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51762.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885951-66-6
Molekylær formel C13H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 277.117
MDL nummer MFCD01318398
InChI nøgle IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl benzoic acid, 4'-bromo-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda010, 4 inverted exclamation marka-bromobiphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501998
IUPAC navn 3-(4-bromophenyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 277.12
Procent renhed 95%