Få mere at vide
4-Brombenzylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435395
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435395 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15435395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58662.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 115055-85-1 | C7H6Br2Zn | 315.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromobenzylzinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 115055-85-1
Tæthed 1.015
Molekylær formel C7H6Br2Zn
MDL nummer MFCD01311435
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-bromophenyl methanide bromide
InChI nøgle HJQDBIKHGQSYJU-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Zn++].[Br-].[CH2-]C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn zink(2+)(4-bromphenyl)methanidbromid
Molekylvægt (g/mol) 315.31
PubChem CID 57346859
Formel vægt 315.31